Läs mer
Sensititre™ Bovin/svin BOPO6F Vet AST-platta
Produktkod. 15824947 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10/Förpackning
Produktkod. 15824947
Brand: Thermo Scientific YBOPO6F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför noggrann AST med en nötkreaturs-/svinspecifik formula som innehåller antimikrobiella ämnen från livsmedelsdjur med hjälp av denna praktiska tallrik.
Utför noggrann AST med ett nötkreaturs-/svinspecifikt recept som innehåller antimikrobiella ämnen från livsmedelsdjur med hjälp av Thermo Scientific™ Sensititre™ Bovin/svin BOPO6F AST-platta. Sensititre Bovin/porcine BOPO6F AST Plate levererar exakta resultat på ett enda plattformat, vilket minskar behovet av offline-tester och omtester.
Uppnå tillförlitliga, konsekventa resultat för icke-kräsna grampositiva och gramnegativa isolat av veterinärmedicinskt ursprung med Sensititre Bovin/svin BOPO6F tallrik.
  • Förlängd hållbarhet, förvaring i rumstemperatur eliminerar problem med lagerkontroll.
  • Individuell förpackning gör att laboratoriet kan testa en platta i taget utan avfall
  • Inklusive QC-serier i stor skala ger omedelbar kvalitetssäkring av testmetoder
  • Automatiska eller manuella läsalternativ är tillgängliga för ultimat flexibilitet
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
VersaTREK™ och Sensititre™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Olika
Antibiotikakod Olika
Produkttyp AST-platta
Målorganismklass Icke-kräsna, grampositiva och gramnegativa veterinärisolat
Testtyp Veterinär AST, Minsta hämmande koncentration (MIC)
Kvantitet 10/Förpackning
Provtyp Isolat från nötkreatur/svin
Art Bovine, Porcine