Läs mer
Cytiva Sentino™ GN-6 Membrane
Produktkod. 17164591
:
0,45μ m
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 17164591
Brand: Cytiva 68121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Filterdoseringsförpackningar för Sentino dispensern är idealisk för mikrobiologiska testlabb med hög genomströmning.
  • Idealisk för mikrobiologiska testlabb med hög genomströmning som letar efter mer ergonomiska, snabbare sätt att hantera enskilda membran
  • Gammabestrålad och redo att användas
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
Inkluderar Svarta rutnätslinjer
Typ Sentino Dispenser Pack