Läs mer
Cytiva Sentino™ Metricel™ Svart membran
Produktkod. p-7089781
Porstorlek:
0,45 μm
0,8μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 17184591
Brand: Cytiva 68124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filterdoseringsförpackningar för Sentino dispensern är idealisk för mikrobiologiska testlabb med hög genomströmning som letar efter mer ergonomiska, snabbare sätt att hantera enskilda membran.
  • Filterdispensrar är idealiska för mikrobiologiska testlabb med hög genomströmning som letar efter mer ergonomiska, snabbare sätt att hantera enskilda membran
  • Designad för att aseptiskt dispensera en skiva av membran med en knapptryckning
  • Gammabestrålad och redo att användas
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material (membran) Modifierad PES
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 1000/Pk., Dispenserpaket om 200
Diameter (metrisk) Överst 47 mm