Läs mer
WTW™ SenTix™ 940-3 Digital IDS pH/ORP-elektroder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11715174
pH-intervall:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715174
Brand: WTW™ 103741
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal digital mätning av pH med inbyggd elektrodkvalitetsövervakning som är användbar inom alla områden av labb- och fältmätning, med denna SenTix™ 940-3 Digital IDS pH/ORP Elektrodsensor.
  • Lågt underhåll IDS pH gelelektrod, 3 m fast kabel
  • Digital mätning av pH med inbyggd elektrodkvalitetsövervakning - användbar inom alla områden av labb- och fältmätning
  • Säkert uppmätta värden tack vare signalbehandling i sensorn
  • Enkelt elektrodbyte tack vare kalibreringsdata lagrade inuti sensorn
  • Sensorkvalitetsövervakning med QSC-funktion som tillåter övervakning av aktuell sensorstatus med alla IDS pH-elektroder
  • IDS pH-elektroder för fältanvändning och speciella applikationer i labbet.
  • QSC-funktionen tillåter övervakning av aktuell sensorstatus med alla IDS pH-elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Fixed Cable
Korsning Fiber
Material Plastskaft, Fibermembran
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ IDS pH/ORP-elektrod
Inkluderar 3m kabel
Modell SenTix™ 940-3
pH relativ noggrannhet ±0,004,± 1
Sond NTC
Förvaringskrav Sänk ned kombinationselektroden i referenselektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder får inte förvaras torrt eller i avjoniserat vatten
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) kabel 3 m
Längd (metrisk) skaft 120 mm