Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstratt
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Separertratt konstruerad av borosilikatglas.
- Inkluderar skruvgänghållare
- NS-uttag och PE-propp med PTFE-kontakt.
- Oexaminerad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Kran | 4 mm; Polytetrafluoreten |
| Proppmaterial | Polyeten |
| Stopparnummer | 29/32 |
| Produkttyp | Separerande tratt |