Läs mer
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30 000 till 100 000
Upp till 30 000
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Beskrivning
Utbud av svaga och starka anjoniska (A) och katjoniska (C) utbytare. Fraktioneringsintervall: A-25 och C-25, upp till 30 000; A-50 och C-50: –30 000 100 000.
Mycket hög kapacitet även vid förhöjd jonstyrka
Mycket låg ospecifik adsorption
Brett utbud av applikationer i laboratorie- och processskala
Lämplig för kolonn- eller batchtekniker
Enkel och ekonomisk att använda
DEAE Sephadex
- Svag och stark anjonbytare
- pH-intervall 2-9
QAE Sephadex
- Stark anjonbytare
- pH-område: 2-12
- Svag katjonbytare
- pH-område: 6-10
- Stark katjonbytare
- pH-område: 4-13
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 g |
| Partikelstorlek | 40 till 120μ m i torr form |
| För användning med (utrustning) | Kolumn- eller batchtekniker |
| Produkttyp | Sephadex Ion Exchange Media |
| Formatera | Solid sfärisk kula |
| För användning med (applikation) | Separera och rena proteiner, polypeptider, nukleinsyror och andra laddade biomolekyler genom att använda kolonn- eller batchtekniker |
| Höjd (engelska) | 2 till 5,9 tum. |
| Höjd (metrisk) | 5 till 15 cm |
| Ligandtyp | Karboximetyl |
| Material | CM-Sephadex C-25 |
| Visa mer |