Läs mer
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Produktkod. 11534895 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30 000 till 100 000
Upp till 30 000
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11534895
Brand: Cytiva 17022001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Separera molekyler över breda molekylvikter och pH-intervall
Utbud av svaga och starka anjoniska (A) och katjoniska (C) utbytare. Fraktioneringsintervall: A-25 och C-25, upp till 30 000; A-50 och C-50: –30 000 100 000.
Mycket hög kapacitet även vid förhöjd jonstyrka
Mycket låg ospecifik adsorption
Brett utbud av applikationer i laboratorie- och processskala
Lämplig för kolonn- eller batchtekniker
Enkel och ekonomisk att använda
DEAE Sephadex
  • Svag och stark anjonbytare
  • pH-intervall 2-9
QAE Sephadex
  • Stark anjonbytare
  • pH-område: 2-12
CM Sephadex
  • Svag katjonbytare
  • pH-område: 6-10
SP Sephadex
  • Stark katjonbytare
  • pH-område: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Partikelstorlek 40 till 120μ m i torr form
För användning med (utrustning) Kolumn- eller batchtekniker
Produkttyp Sephadex Ion Exchange Media
Formatera Solid sfärisk kula
För användning med (applikation) Separera och rena proteiner, polypeptider, nukleinsyror och andra laddade biomolekyler genom att använda kolonn- eller batchtekniker
Höjd (engelska) 2 till 5,9 tum.
Höjd (metrisk) 5 till 15 cm
Ligandtyp Karboximetyl
Material CM-Sephadex C-50
pH-intervall 6 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran
MWCO 30 000 till 100 000
Innehåll och lagring 4° till 30 °C