Läs mer
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: DEAE
Produktkod. 10841601 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10841601
Brand: Cytiva 17070901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar. Cytiva Life Sciences™ Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: DEAE säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning.
  • Basmatrisens hydrofila karaktär säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning, vilket leder till låga nivåer av värdcellshärledda föroreningar i elueringspoolen
  • Matrisen är sammansatt av tvärbundna 6% agarospärlor
  • En del av Sepharose Fast Flow jonbytesplattform
  • Hög kemisk stabilitet möjliggör väl beprövade protokoll för rengöring på plats (CIP) och hygienisering
  • Finns i en rad förpackade processutvecklingsverktyg
  • Ligand: Dietylaminoetyl
  • Jonbytartyp: svag anjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,11 till 0,16 mmol Cl - /ml medium
  • Bindningskapacitet: 110 mg HSA/ml medium
  • Tryck/flödesspecifikation: 300 till 600 cm/h, 100 kPa, XK 50/30 kolumn, bäddhöjd 15 cm
Infångning och rening av proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 mL
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 8 M urea, 8 M guanidinhydroklorid, 70 % etanol
För användning med (applikation) För preparativa proteinseparationer i både forsknings- och industriella tillämpningar
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp DEAE Sepharose Fast Flow Media
Flödeshastighet 400 till 700 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 5,9 tum
Höjd (metrisk) Säng 15 cm
Jonisk kapacitet 0,11 till 0,16 mM Cl-/ml
Jonbytestyp Stark anjonbytare
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 2 till 14
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Dietylaminoetyl
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 500 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol