Läs mer
Cytiva Sepharose Agarosegelfiltreringsmedia
Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstorlek:
45 till 165μ m
60 till 200μ m
60 to 200 μm
pH-intervall:
3 till 12
3 till 13
4 till 9
4 to 9
Typ av stöd:
2% Agarose
2% agaros
4% agaros
6 % agaros
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagents and Standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current Ph. Eur.
- All are manufactured and tested in compliance with the Ph. Eur.
- Supplied with a Certificates of Analysis
- Lot No. and expiry date are stated on all product labels
Beställningsinfo
Levereras i 1L plastbehållare
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 L |
| Flödeshastighet | <10 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 60 to 200 μm |
| Produkttyp | Sepharose Agarose Gel Filtration Media |
| Formatera | Solid Bead |
| För användning med (applikation) | Allow characterization or cleaning up of samples containing components of diverse molecular weight |
| pH-intervall | 4 to 9 |
| Typ av stöd | 2% Agarose |
| Innehåll och lagring | 4° to 30°C |