Läs mer
Cytiva Sepharose™ Snabbflöde katjonbytesmedia
Handla allt Cytiva Produkter
Bindande kapacitet:
50 mg ribonukleas A/ml medi μm
70 mg ribonukleas A/ml medi μm
Produkttyp:
CM Sepharose Fast Flow Media
SP Sepharose Fast Flow Media
Förpackningsmängd:
25 mL
300 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
300ml
500ml
Beskrivning
Används för preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow katjonbytarmedia är sammansatt av tvärbundna 6 % agarospärlor, med karboximetyl (CM) svaga katjonbytargrupper.
- Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning, vilket leder till låga nivåer av värdcellshärledda föroreningar i elueringspoolen
- Består av tvärbundna 6% agarospärlor
- Reproducerbar
- En del av Sepharose Fast Flow jonbytesplattform
- Hög kemisk stabilitet, som tillåter väl beprövade rengörings-på-plats- (CIP) och hygieniseringsprotokoll
- Finns i en rad förpackade processutvecklingsverktyg
SP Sepharose:
- Ligand: Sulfopropyl
- Jonbytartyp: Stark katjonbytare
- Jonkapacitet: 0,18 till 0,25 mmol H + /ml medium
- Bindningskapacitet: 70 mg ribonukleas A/ml medium
- Ligand: Karboximetyl
- Jonbytartyp: Svag katjonbytare
- Jonkapacitet: 0,09 till 0,13 mmol Hl + /ml medium
- Bindningskapacitet: 50 mg ribonukleas A/ml medium
Används flitigt för infångning och mellanliggande rening av ett brett utbud av godkända bioläkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 50 mg ribonukleas A/ml medi μm |
| Produkttyp | CM Sepharose Fast Flow Media |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| pH-intervall | 4 till 13 |
| Förpackningsmängd | 25 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CM Sepharose Fast Flow, 25 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol