Läs mer
Cytiva Sepharose™ Snabbflöde katjonbytesmedia
Produktkod. 10714592 Handla allt Cytiva Produkter
Bindande kapacitet:
50 mg ribonukleas A/ml medi μm
70 mg ribonukleas A/ml medi μm
Produkttyp:
CM Sepharose Fast Flow Media
SP Sepharose Fast Flow Media
Förpackningsmängd:
25 ml
300 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
300ml
500ml
Produktkod. 10714592
Brand: Cytiva 17071901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SP Sepharose Fast Flow är en sulfopropyl (SP ) starkt katjonbyteskromatografiharts för snabb proteinrening. CM Sepharose Fast Flow är en svag katjonbytare baserad på det väletablerade Sepharose Fast Flow jonbytesplattform, flitigt använd för preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar.
Används för preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow katjonbytarmedia är sammansatt av tvärbundna 6 % agarospärlor, med karboximetyl (CM) svaga katjonbytargrupper.
  • Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning, vilket leder till låga nivåer av värdcellshärledda föroreningar i elueringspoolen
  • Består av tvärbundna 6% agarospärlor
  • Reproducerbar
  • En del av Sepharose Fast Flow jonbytesplattform
  • Hög kemisk stabilitet, som tillåter väl beprövade rengörings-på-plats- (CIP) och hygieniseringsprotokoll
  • Finns i en rad förpackade processutvecklingsverktyg
SP Sepharose:
  • Ligand: Sulfopropyl
  • Jonbytartyp: Stark katjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,18 till 0,25 mmol H + /ml medium
  • Bindningskapacitet: 70 mg ribonukleas A/ml medium
CM Sepharose:
  • Ligand: Karboximetyl
  • Jonbytartyp: Svag katjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,09 till 0,13 mmol Hl + /ml medium
  • Bindningskapacitet: 50 mg ribonukleas A/ml medium
Används flitigt för infångning och mellanliggande rening av ett brett utbud av godkända bioläkemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 mL
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 8 M urea, 8 M guanidinhydroklorid, 70 % etanol
För användning med (applikation) För preparativa proteinseparationer i forsknings- och industriella tillämpningar, för infångning och intermediär rening av ett brett spektrum av godkända bioläkemedel
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Anjonbytestyp Svag katjonbytare
Anjonbyteskapacitet 0,09 till 0,13 mM Hl+/ml
Bindande kapacitet 50 mg ribonukleas A/ml medi μm
Produkttyp CM Sepharose Fast Flow Media
Flödeshastighet 300 till 600 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 4 till 13
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Karboximetyl
Förpackningsmängd 500 ml
Stationär fas Jonbytesfas
Formatera Massmedia
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CM Sepharose Fast Flow, 500 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.