Läs mer
STEMCELL Technologies SepMate™-15 (IVD)
Produktkod. 17189941
Encompass
Kvantitet:
500 rör
Produktkod. 17189941
Brand: STEMCELL Technologies 85420
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15 mL centrifuge tube with an insert for density gradient centrifugation
  • Simplify peripheral blood mononuclear cell (PBMC) isolation by incorporating SepMate into your density gradient centrifugation step
  • SepMate tubes contain an insert that creates a barrier between the density gradient medium and blood, thus eliminating the need for careful blood layering and allowing mononuclear cells to be easily harvested with a simple pour
  • This product can be used with RosetteSep to isolate specific immune cell subsets
  • SepMate is manufactured under cGMP and registered as an In Vitro Diagnostic (IVD) device in Australia, Canada, Europe, and the USA
  • In China, SepMate is considered a nonmedical device by the China Food and Drug Administration (CFDA) and should be used as general lab equipment
  • The end user is responsible for determining whether the product is suitable for their specific application
  • Users in all other countries, please refer to SepMate-15 (RUO) (Catalog #86415) and SepMate-50 (RUO) (Catalog #86450)
Specifikationer
För användning med Cell Isolation; In Vitro Diagnostic; B Cells; Dendritic Cells; Monocytes; Mononuclear Cells; NK Cells; T Cells; T Cells, CD4+; T Cells, CD8+; T Cells, Other Subsets; T Cells, Regulatory
Kvantitet 500 rör
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.