Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 11 mm Crimp Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Blå, Vit, White
Grå, Röd, Red
Kräm, Röd, Red
Mörkblå, Vit, White
Röd, Vit, White
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Svart
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Beige, Röd-Orange, Red-Orange |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | PTFE, Rubber |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |