Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 13-425 skruvlock
Produktkod. 11804950 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Röd-orange, Genomskinlig
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11804950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 12 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material PTFE Virginal
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 0,25 mm