Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 13 mm Crimp Cap
Produktkod. p-7113943 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå, Grå, Gray
Grå, Rött
Grå, Röd, Red
Röd-orange, Genomskinlig
Material:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11814960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Laminerad på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 13mm
  • Carrier materials have different physical and chemical properties, temperature resistance, resealability, cleanliness, hardness, thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Blå, Grå, Gray
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Butyl, PTFE, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 2 mm