Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 24-400 skruvlock
Produktkod. 11815070 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt
Blå, Vit, White
Grå, Rött
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Silver, Vitt
Material:
Aluminium, Silikon
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11815070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 22 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Blått, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material PTFE, Silikon
Förslits Ja
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm