Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 8-425 skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Red
Beige, Röd-orange
Blått, Vitt
Black
Blue Transparent, White
Grå, Rött
Grädde, Rött
Mörkblå, Vitt
Red, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0.25 mm
0.9 mm
1 mm
1,3 mm
1.3 mm
1.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Mörkblå, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |