Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 8-425 skruvlock
Produktkod. 11848961 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Red
Beige, Röd-orange
Blått, Vitt
Black
Blue Transparent, White
Grå, Rött
Grädde, Rött
Mörkblå, Vitt
Red, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0.25 mm
0.9 mm
1 mm
1,3 mm
1.3 mm
1.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11848961
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 8 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Röd-orange, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Naturgummi, TEF
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1 mm