Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 8-425 skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd, Red
Beige, Röd-orange
Blått, Vitt
Blå Transparent, Vit, White
Grå, Rött
Grädde, Rött
Mörkblå, Vitt
Röd, Vit, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Svart
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Silikon
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, silikon, Silicone
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Blå Transparent, Vit, White |
| Material | PTFE, silikon, Silicone |
| För användning med (applikation) | 8mm |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |