Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 8-425 skruvlock
Produktkod. 12950841 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd, Red
Beige, Röd-orange
Blått, Vitt
Blå Transparent, Vit, White
Grå, Rött
Grädde, Rött
Mörkblå, Vitt
Röd, Vit, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Svart
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Silikon
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, silikon, Silicone
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12950841
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 8 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Beige, Röd-orange
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1 mm