Läs mer
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Genetiskt analyssystem med SmartStart
Produktkod. p-7138028 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
System + SmartStart + 1 års förlängd garanti
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15925322
Brand: Applied Biosystems™ A35645
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer är ett 4-kapillärt, fluorescensbaserat kapillärelektroforessystem utformat för att ge användarna en integrerad upplevelse som är enkel, effektiv och mångsidig för forskning inom genetisk analys.
  • Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer är ett 4-kapillärt, fluorescensbaserat kapillärelektroforessystem utformat för att ge användarna en integrerad upplevelse som är enkel, effektiv och mångsidig för forskning inom genetisk analys
  • Genom att kombinera en utökad garanti med ditt systemköp bidrar du till att förlänga livslängden på din investering. Dessa paket inkluderar systemet, SmartStart och en utökad garanti.
  • Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
  • Minimerad praktisk inställningstid med integrerad reagenskassett (SeqStudio Cartridge)
  • Flexibilitet i tillämpning för att köra Sanger-sekvensering och fragmentanalys på samma körning
  • Anslutning: Wi-Fi eller trådbunden Ethernet-anslutning
  • Webbaktiverad fjärrövervakningsfunktion
  • Spårning av användning av förbrukningsvaror genom radiofrekvensidentifiering (RFID)
  • SmartStart utförs av en Field Application Scientist (FAS) i ditt labb. SmartStart underlättar:
  • Kom igång snabbt
  • Anslut till ditt lokala nätverk och moln
  • Välj lämpliga reagenser och förbrukningsvaror för att möta dina behov
  • Innehållet kommer att variera beroende på din kunskapsnivå och erfarenhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring System + SmartStart + 1 års förlängd garanti
Produktlinje SeqStudio
Typ Genetic Analyzer
Varaktighet 1 års förlängd garanti