Läs mer
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin magnetiska pärlor, hög biotinbindningskapacitet
Produktkod. p-6838067 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11805022
Brand: Cytiva 30152105010150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet. Sera-Mag Streptavidinkulor innehåller kovalent bundet streptavidin och är tillgängliga med låg, medium eller hög nominell biotinbindningskapacitet. Välj den biotinbindande kapacitet som behövs för att optimera din applikation.
Biotinbindningskapacitet på 4500 till 5500 pmol/mg pärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 % fast material (10 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Immunanalyser, cDNA-bibliotekskonstruktion, Insamling av biotinylerade mål
Kvantitet 5 ml
Diameter (metrisk) 1μ m