Läs mer
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads
Produktkod. 16467655 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
60 mL
Storlek:
400 nm diameter partikel
400 nm diameter partiklar
700 nm diameter partikel
Product Code. 16467655
Brand: Cytiva 29357374
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SeraSil-Mag-kulor för nukleinsyraisolering levererar DNA-extraktion med hög renhet i NGS applikationer.
  • Ger DNA-extraktion med hög renhet för mycket känsliga applikationer där provet är ont om
  • Dessa pärlor ger en optimal yta för nukleinsyrabindning med hög prestanda och låg bakgrund
  • Hög magnetisering (60 emu/g) och stark bindningskapacitet som ger snabb magnetisk respons (∼ 5 sekunder) och förkorta tiden som krävs för magnetiska steg under isolering
  • Pärlor finns i två storlekar (diameter i submikroskala 700 nm och 400 nm), och erbjuder val baserat på ytkrav och hög bindningskapacitet på grund av de små partiklarna
  • Pärlor är monodispergerade med smal storleksfördelning för konsekventa, reproducerbara resultat
  • Silanolhydroxylgrupper på pärlytan ger effektiv isolering av nukleinsyror med hög renhet
  • Testad för mikrobiell kontaminering
  • Bra flytstabilitet (låg sedimenteringshastighet): pärlor förblir väl suspenderade och dispergerade i över 90 minuter (vid 1 mg/ml koncentration)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Koncentration 20 mg/ml i vatten (0,05 % natriumazid)
    Innehåll och lagring Rumstemperatur
    Beskrivning Förvaringslösning: Vatten + 0,05 % natriumazid
    Diameter (metrisk) 700 nm
    För användning med (applikation) Kaotrop saltkemi och virvelblandning, rullblandning och sonikering
    Produkttyp Silikabelagd, kärna-skal struktur
    Kvantitet 60 mL
    Storlek 700 nm diameter partikel
    Mål Rumstemperatur