Läs mer
Kautex™ Series 310 Safegrip 250mL HDPE flaska med smal hals
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Beskrivning
- Flaskans hals har anpassats till standardglasförslutningen DIN 32
- Tillverkad av HDPE
- Naturlig färg
- Tillämpningar inkluderar lagring, förpackning och transport
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Naturlig |
| Mått (L x B x H) | 60 x 60 x 136 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18.6 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, transport, förvaring |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 234/fall |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 32 |
| Form | Fyrkantig |