Läs mer
BINDER™ Serie CB - CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering och värmesteriliserbar CO 2-sensor
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
53 l
170 l
267 l
Modell:
CB056-230 V
CB056-230 VO
CB170-230 V
CB170-230 VO
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 VO
Syrekontroll:
Ingen
Ja
Beskrivning
- Optimerat fuktningssystem med dubbla tråg och kondensskydd
- Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
- Varmluftssteriliserbar CO 2-sensor med infraröd teknik med en enda stråle
- Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
- Fläktlös interör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
- Intuitiv pekskärmskontroller
- Intern datainspelning, kan läsas ut i öppet format via USB-gränssnitt
- Feldiagnossystem med visuellt och akustiskt larm
- Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
- Felsäkert CO 2-system för att skydda cellkulturernas pH
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 9.4 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 22 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 10 kg |
| Beskrivning | CB260-230 V, Standard, Serie CB - CO 2 inkubatorer med varmluftssterilisering och värmesteriliserbar CO 2 -sensor, 267 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 267 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Typ av konvektion | Natural, Fanless Interior |
| Håller | Ingen |
| Visa mer |