Läs mer
BINDER™ Serie CB-S Solid.Line - CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Mått (D x B x H) Inredning:
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: +6°C över omgivningstemperatur till +50°C
- Luftfuktighetsområde: 90 till 95 % relativ luftfuktighet
- CO2-kontrollområde: 0 till 20 vol.% CO 2
- Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
- Luftfuktningssystem med kondensskydd
- CO 2 gasblandningsstråle med Venturi-effekt
- CO 2 -sensor med infraröd teknik
- LCD för att visa temperatur och CO 2 tillsammans med ytterligare information och larm
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Tättslutande innerdörr av säkerhetsglas
- Sömlös inre kammare i rostfritt stål
- Perforerade hyllplan, rostfritt stål
- Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
- Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
- Enheter kan staplas med staplingsadaptrar; CB-S är lämplig för stapling med CB- och CBF-modeller av samma storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 9.4 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 22 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 10 kg |
| Beskrivning | CBS260-230 V, Standard, Serie CB-S Solid.Line - CO2-inkubatorer med varmluftssterilisering, 267 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 267 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Typ av konvektion | Natural, Fanless Interior |
| Håller | Ingen |
| Visa mer |