Läs mer
BINDER™ Serie CBF CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering och fuktreglering
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17343703 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Modell:
CBF170-230 V
CBF170-230 VO
CBF260-230 V
CBF260-230 V-OZ
CBF260-230 VO
Syrekontroll:
Ingen
Ja
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17343703
Brand: BINDER™ 96400017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CBF är den avancerade CO 2-inkubatorn med fuktighetskontroll som är lämplig för alla känsliga inkubationstillämpningar i GMP-miljöer. Det säkerställer konsekventa resultat inklusive i cellbaserade analyser med flerbrunnsplattor.
Denna BINDER-inkubator är till och med lämplig för komplexa odlingsexperiment eller enskilda miljöer med hypoxiska tillstånd tack vare dess omfattande sortiment av alternativ och tillbehör.
  • Kontaminationssäkert befuktningssystem utan vattentråg
  • Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
  • Varmluftssteriliserbar CO 2-sensor med infraröd teknik med en enda stråle
  • Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
  • Fläktlös interör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
  • Intuitiv pekskärmskontroller
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Felsäkert CO 2-system för att skydda cellkulturernas pH
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 22 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Beskrivning CBF170-230 V, Standard, Serie CBF - CO 2-inkubatorer med varmluftssterilisering och fuktreglering, 170 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 170 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Natural, Fanless Interior
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 3
O2-koncentrationsområde 1 till 21 %
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 90 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +6 °C till 60 °C
Typ CO2-inkubator
Visa TFT touch
Modell CBF170-230 V
O2-sensorteknik IR-sensor
Sensortyper IR-sensor
Mått (D x B x H) Inredning 560 x 505 x 600 mm
Mått (L x B x H) 685 x 815 x 870 mm
Vikt (metrisk) 95 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.4 kW
Amperage 5,7 A
Frekvens 50/60 Hz