Learn More
BINDER™ Serie CBF CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering och fuktreglering
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17353703 Alle ansehen BINDER Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Modell:
CBF170-230 V
CBF170-230 VO
CBF260-230 V
CBF260-230 V-OZ
CBF260-230 VO
Syrekontroll:
Ingen
Ja
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17353703
missing translation for 'mfr': BINDER™ 96400018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
CBF är den avancerade CO 2-inkubatorn med fuktighetskontroll som är lämplig för alla känsliga inkubationstillämpningar i GMP-miljöer. Det säkerställer konsekventa resultat inklusive i cellbaserade analyser med flerbrunnsplattor.
Denna BINDER-inkubator är till och med lämplig för komplexa odlingsexperiment eller enskilda miljöer med hypoxiska tillstånd tack vare dess omfattande sortiment av alternativ och tillbehör.
  • Kontaminationssäkert befuktningssystem utan vattentråg
  • Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
  • Varmluftssteriliserbar CO 2-sensor med infraröd teknik med en enda stråle
  • Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
  • Fläktlös interör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
  • Intuitiv pekskärmskontroller
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Felsäkert CO 2-system för att skydda cellkulturernas pH
Spezifikation
Kapacitet (engelska) 6 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 22 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Beskrivning CBF170-230 VO, med O 2 -kontroll 0,2-20%, Serie CBF - CO 2-inkubatorer med varmluftssterilisering och fuktreglering, 170 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 170 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Natural, Fanless Interior
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 3
O2-koncentrationsområde 0.2 till 20 %
Syrekontroll Ja
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 90 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +6 °C till 60 °C
Typ CO2-inkubator
Visa TFT touch
Modell CBF170-230 VO
O2-sensorteknik IR-sensor
Sensortyper IR-sensor
Mått (D x B x H) Inredning 560 x 505 x 600 mm
Mått (L x B x H) 685 x 815 x 870 mm
Vikt (metrisk) 95 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.4 kW
Amperage 5,7 A
Frekvens 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt