Läs mer
BINDER™ Serie CBF CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering och fuktreglering
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Modell:
CBF170-230 V
CBF170-230 VO
CBF260-230 V
CBF260-230 V-OZ
CBF260-230 VO
Syrekontroll:
Ingen
Ja
Beskrivning
Denna BINDER-inkubator är till och med lämplig för komplexa odlingsexperiment eller enskilda miljöer med hypoxiska tillstånd tack vare dess omfattande sortiment av alternativ och tillbehör.
- Kontaminationssäkert befuktningssystem utan vattentråg
- Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
- Varmluftssteriliserbar CO 2-sensor med infraröd teknik med en enda stråle
- Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
- Fläktlös interör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
- Intuitiv pekskärmskontroller
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
- Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
- Felsäkert CO 2-system för att skydda cellkulturernas pH
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 9.4 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 22 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 10 kg |
| Beskrivning | CBF260-230 V-OZ, med O2-kontroll 0,2–20 % och cellterapiuppdelning, Serie CBF - CO 2-inkubatorer med varmluftssterilisering och fuktighetsreglering, 267 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 267 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Typ av konvektion | Natural, Fanless Interior |
| Håller | Ingen |
| Visa mer |