Läs mer
BINDER™ Series KBF-S ECO Solid.Line - Constant Climate Chamber, med Peltier-teknik
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
247 l
700 l
1020 l
Mått (D x B x H) Inredning:
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
Beskrivning
- Temperaturområde: 0 °C till +70 °C (max. 24° C under omgivningstemperatur)
- Luftfuktighetsområde: 10 % till 80 % RH
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Oberoende vattenförsörjning via tank
- LCD för att visa temperatur och luftfuktighet tillsammans med ytterligare information och larm
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Enhetens självtest för omfattande statusanalys
- Innerkammare helt i rostfritt stål
- 2 ställ i rostfritt stål, inklusive hyllhållare
- Åtkomstport med silikonplugg, 30 mm dia., vänster
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 24,7 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 99.2 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 45 kg |
| Beskrivning | KBFSECO720-230 V, Standard, Serie KBF-S ECO Solid.Line - Konstanta klimatkammare med Peltier-teknik, 700 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 700 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Belysning | Ingen belysning |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 2 |
| Pluggtyp | NEMA 5-20P |
| Visa mer |