Läs mer
BINDER™ Series MKT - Dynamic Climate Chambers, för snabba temperaturväxlingar med utökat lågtemperaturområde
Handla allt BINDER Produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Mått (L x B x H):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Pakningsstørrelse:
Varje
Beskrivelse
- Temperaturområde: -70° C till +180° C
- 4 st nollspänningsreläkontakter
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Programmerbart kondensskydd för testmaterial
- Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
- BINDER Multi Management programvara APT-COM™ Basic Edition
- Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
- Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Åtkomstport med silikonplugg
- Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
- 4 hjul, två med bromsar
- Datorgränssnitt: Ethernet
- Justerbar rampfunktion
- Integrerad diagramskrivare
- Realtidsklocka
- Dörrvärme
- 1 ställ i rostfritt stål
- Maximalt antal ställ för (9020-0385): 4
- Maximalt antal ställ för (9020-0386): 6
- Maximalt antal ställ för (9020-0387): 6
- Innerkammare av rostfritt stål
- CFC-fria köldmedier R-452A och R-23
- Kylning med kaskadkompressor kylenhet
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 40 kg |
| Beskrivning | MKT720-400 V, Standard, Serie MKT - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med utökat lågtemperaturområde, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 734 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Belysning | Ingen belysning |
| Material | Pulverlackerat kallvalsat stål |
| Antal hyllor | 1 |
| Pluggtyp | CEE |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till +180 °C |
| Typ | Temperaturtestkammare |
| Show More |