Läs mer
BINDER™ Serie VD vakuumtorkkammare för icke brandfarliga lösningsmedel
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16684392 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
119 l
24 l
55 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16684392
Brand: BINDER™ 96300002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
VD-seriens vakuumtorkkammare levererar imponerande prestanda genom sin exakta temperaturkontroll och skonsamma torkning. Den patenterade expansionsställningstekniken från BINDER optimerar också värmeöverföringen. Hyllorna kan flyttas för flexibel placering och insidan av kammaren är lätt att rengöra.
  • Temperaturområde: +9°C över omgivningstemperatur till +220°C
  • Regulator med digital visning av tryck och temperatur
  • Programstyrd torkövervakning med automatisk ventilation i slutet av processen
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • 1 expansionsställ i aluminium, kan specialplaceras
  • Inertgasanslutning
  • Universell åtkomstport DN 16 - för införande av externa mätanordningar
  • Splittersäker, fjädermonterad säkerhetsglaspanel
  • Stort utsiktsfönster med möjlighet till innerbelysning
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • 2 reläutgångar, 24 V DC (max. 0,4 A)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,9 cu. ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning VD056-230 V, Standard, Serie VD - Vakuumtorkkammare för icke brännbara lösningsmedel, 55 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 55 l
Temperatur (metrisk) 10 °C till 220 °C
Typ Vakuumtorkugn
Visa LCD
Material Rostfritt stål
Modell VD056-230 V
Antal hyllor 1 std./5 max.
Pluggtyp NEMA 5-20P
Vakuumintervall 0 till 1 100 mbar
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 343 x 400 mm
Mått (L x B x H) 638 x 645 x 837 mm
Vikt (metrisk) 95 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 1.4 kW
Amperage 6,1 A
Frekvens 50/60 Hz