Läs mer
BINDER™ Serie VDl vakuumtorkkammare för brandfarliga lösningsmedel
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
119 l
24 l
55 l
Beskrivning
- Temperaturområde: +9°C över omgivningstemperatur till +220°C
- Regulator med digital visning av tryck och temperatur
- Programstyrd torkövervakning med automatisk ventilation i slutet av processen
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- 1 expansionsställ i aluminium, kan specialplaceras
- Inertgasanslutning
- Universell åtkomstport DN 16 - för införande av externa mätanordningar
- Splittersäker, fjädermonterad säkerhetsglaspanel
- Stort utsiktsfönster med möjlighet till innerbelysning
- Datorgränssnitt: Ethernet
- 2 reläutgångar, 24 V DC (max. 0,4 A)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,8 cu. ft. |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Beskrivning | VDl023-230 V, Standard, Serie VDl - Vakuumtorkkammare för brandfarliga lösningsmedel, 24 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 24 l |
| Temperatur (metrisk) | 10 °C till 110 °C |
| Typ | Vakuumtorkugn |
| Visa | TFT Touch |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | VDL023-230 V |
| Antal hyllor | 2 std./4 max. |
| Visa mer |