Läs mer
Serotonin hydrochloride, 98%
Produktkod. 11464797
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 11464797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21263.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 153-98-0 | C10H13ClN2O | 212.677 g/mol
Serotoninhydroklorid används som en neurotransmittor och fungerar som en endogen serotoninreceptoragonist i olika biokemiska processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Serotoninhydroklorid används som en neurotransmittor och fungerar som en endogen serotoninreceptoragonist i olika biokemiska processer.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, saltsyra och dimetylsulfoxid. Olösligt i eter och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153-98-0
Molekylformel C10H13ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 212.677
MDL-nummer MFCD00012686
InChI-nyckel MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-lH-indol-5-ol;hydroklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Serotonin Hydrochloride
Smältpunkt 167°C to 172°C
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3570963
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,8463
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,hydrochloric acid and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether and chloroform.
Formel vikt 212.68
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Serotonin hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Serotonin hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.