Läs mer
Fisherbrand™ Tandat kolvhuvud för PTFE-vävnadsslipmaskin
Produktkod. p-8007791 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
230 mm
235 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10269751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med glaskärl för homogenisering av vävnadsmaterial. Den tandade kolven för PTFE-vävnadskvarn är gjord av ren PTFE.
Skaft i rostfritt stål med PTFE kolvhuvud
  • Ultraren, ingen kontaminering
  • Standardavstånd 0,15 till 0,25 mm
  • De angivna volymerna är arbetsvolymer med kolven på plats
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Rostfritt stålskaft med PTFE-kolvhuvud
Produkttyp Tissue Grinder Homogenizer
För användning med (applikation) Partikelstorleksminskning
För användning med (utrustning) Vävnadskvarn/homogenisator, glaskärl
Längd (metrisk) 230 mm