Läs mer
Sesamolja, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450961 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11450961
Brand: MP Biomedicals 0215662183
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 8008-74-0
Synonym Benne oil, Teel oil
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sesame oil
Densitet 0.915-0.925g/mL
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Oljig vätska