Läs mer
Sesamolja, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sesame oil |
| Densitet | 0.915-0.925g/mL |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Oljig vätska |