Läs mer
Interscience™ Uppsättning av Tygon™ Slangar för pumphuvud
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
6,4 mm
Beskrivning
- Genomskinlig
- Flexibel Tygon™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slangar för pumpar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Lägga till slangar till spädningspumpar |
| För användning med (utrustning) | DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro |
| Kvantitet | 6 slangar/set |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,8 mm |