Läs mer
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ SG23 Field Kit
Produktkod. p-8008379 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
Fältkit med 2 m kabel
Fältkit med 5m kabel
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10014604
Brand: Mettler Toledo™ 51302602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lagrar upp till 99 GLP register för mobil mätning av pH, mV, konduktivitet, TDS, salthalt och specifikt motstånd. Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ SG23 Field Kit kan användas på fältet och i produktionsmiljön. Instrumentet kännetecknas av användarvänlighet och utmärkt ergonomi.
SG23 SevenGo Duo™ pH/mV/konduktivitetsmätare är bäst lämpad för parallella rutinmätningar i tvåkanalsläge. Dessutom erbjuder den också Intelligent Sensor Management (ISM™ ), en sofistikerad säkerhetsfunktion som automatiskt upptäcker den anslutna sensorn och använder de senaste kalibreringsdata lagrade på sensorchipset.
  • Slitstark väska: De uGo fodralet förvarar instrumentet, sensorerna och tillbehören säkert och har en hermetiskt tillsluten insida
  • Arbeta i fält: En enkel knapptryckningsfunktion kombinerar användarvänlighet, kvalitet och pålitlig mätning
  • En överblick: Den stora displayen visar alla relevanta inställningar och markerar de viktigaste punkterna
  • Ett ergonomiskt mästerverk: SevenGo Duo™ passar snyggt i båda händerna med knappstorlekar som återspeglar deras betydelse
  • Roterbar elektrodklämma: Klämman kan fästas på vänster eller höger sida så att mätningar kan göras med bara en hand
  • Vattentät och dammtät: Hela systemet är utrustat för de mest ogynnsamma förhållanden och följer IP (Ingress Protection) 67-koden
  • Komplett fältsats: Inkluderar instrument, InLab sensorer med ISM™ , 2m eller 5m fast kabel, elektrodklämma, uGo fodral och kalibreringsflaskor och standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,01 %
Noggrannhet (mV) ±1
Noggrannhet (pH) ±0,01
Noggrannhet (resistivitet) ±0,5 °C
Noggrannhet (salthalt) ±0,5 °C
Noggrannhet (TDS) ±0,5 °C
Batterityp 1.5 V
Kalibreringspunkter (pH) 3
Beskrivning SevenGo Duo pH/Cond-mätare SG23-FK2-Kit
Kanaler 2
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,10μ S/cm till 500 mS/cm
Räckvidd (mV) -1999 till 1999 mV
Område (pH) 0 till 14
Räckvidd (resistivitet) 0,00 till 100,0 Mohm/cm
Räckvidd (salthalt) 0,00 till 80,0 ppt
Räckvidd (TDS) 0,01 mg/L till 300 g/L
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105 °C
För användning med (applikation) Lämplig för mobila mätningar både i fält och i produktionsmiljö
Inkluderar InLab Expert Pro-ISM , InLab738-ISM (båda IP67, 2m kabel) och uGo
Ingångar pH-sensoringångar: BNC, RCA/cinch (båda IP67)
Konduktivitetssensoringång: LTW 7-stift (IP67)
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Minne 99 mätningar
Modell SG23-FK2
Strömförsörjning 4 AA-batterier eller 1,3V NiMH-ackumulatorer
Produkttyp Fältkit med 2 m kabel
Relativ luftfuktighetsintervall 5 –85 % (ej villkor)
Upplösning (konduktivitet) 0,01 till 1
Upplösning (mV) 1
Upplösning (resistivitet) 0,01 till 0,1
Upplösning (salthalt) 0,01 till 0,1
Upplösning (TDS) 0,01 till 1
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 220 x 90 x 45mm
Vikt (metrisk) 357 g (utan batterier)