Läs mer
Cytiva SFM4Transfx-293 Media
Produktkod. p-7058081
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10257653
Brand: Cytiva SH30860.LS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Främja transfektion med lipofektion och stöd tillväxt av HEK 293 kulturer med HyClone™ SFM4Transfx-293 Media, ett serumfritt, komponentfritt medium från djur.
  • ADCF
  • Supports high transfection efficiency
  • Metabolically designed for high cell yield and recombinant protein/vector production
  • Allows for direct or sequential adaptation
  • Component traceability
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Liquid
Produkttyp SFM4Transfx-293
Utan tillsatser No Glutamine, No Animal Derived Components
Kvantitet 6 x 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° to 8°C