Läs mer
Cytiva SFX-Insect™ Cellkulturmedia
Kvantitet:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, Poloxamer 188
Utan tillsatser:
Inget natriumbikarbonat, Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
5 L
Paket med 6
Beskrivning
- Proteinfritt media
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellmedium |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 |
| Utan tillsatser | Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES |
| Kvantitet | 6 x 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |