Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 10μ L
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden
- Ökad driftjämnhet
- Färgkodade sprutor i volym
- Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Inte gastät |
| Nålmätare | 23 till 26 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63/0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10F-AG-0,63/0,47C 6-pack |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |