Läs mer
Trajan™ Thermo Scientific Split rakt igenom liner
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Produkttyp | GC inloppsfoder, delad, rakt igenom |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |