Läs mer
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem och Clarus 500 liners
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
6,2 mm
Produkttyp:
AutoSystem och Clarus 500 liner, Split/Splitless
AutoSystem och Clarus 500 liner, Splitless Straight Through
AutoSystem och Clarus 500 liner, stor volym injektion
Längd (metrisk):
86,2 mm
86.2 mm
92 mm
För användning med (utrustning):
AutoSystem XL (PSS Injector)
Autosystem Clarus 500
Autosystem XL (PSS)
Autosystem XL (PSS-injektor)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med PerkinElmer instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Längd (metrisk) | 86,2 mm |
| Produkttyp | AutoSystem och Clarus 500 liner, Split/Splitless |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| För användning med (utrustning) | Autosystem XL (PSS) |