Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Designad för optimal septumpenetrering och förhindrande av septumkärnning.
- Standard nål för allmänt bruk
- Tillverkad av rostfritt stål
- Föredraget för manuell injektion där det är svårt att genomborra septum på exakt samma ställe
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 19 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,025 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,042 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.65 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 4,52 tum. |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Produktlinje | Trajan |
| Visa mer |