Läs mer
Trajan™ Utbytbara Luer Lock-nålar: Sidohål
Nålmätare:
19 G
23 G
Diameter (metrisk) Inre:
0,32 mm
0,65 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,63 mm
1,07 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Ersättande luer lock nålar
- För användning med 1mL till 100mL gastäta sprutor
- Nållängd: 50 mm
- Sidohålsspets stil
- ±1% noggrannhet och reproducerbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,012 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,024 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,32 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Nålpunktstil | Sidohål eller kupol |
| Visa mer |