Läs mer
SGE™ Thermo Scientific™ GC Autosampler sprutor
Produktkod. p-4399776
Nålmätare:
23 G
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Diameter (engelska) yttre nål:
0,018 tum.
0,024 tum.
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10579072
Brand: SGE™ 000655
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkorporera SGE:s Diamond Syringe Technology
  • Noggrannhet och reproducerbarhet:± 1 % (dispenserad volym) (± 2 % för 0,5 μL och 1 μL sprutor)
  • Ytterdiameter av borosilikatglas (OD): 0,5 L μ= 6,5 mm, 1 L μ= 8 mm, 5 L μtill 250 L μ= 6,5 mm
  • Skallängd: 0,5 μL = 27,05 mm, 1 μL till 250 L μ= 54,1 mm
  • Internationella standarder spårbarhet
  • Nålpunktsstil: kon
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,314 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Varian, Bruker
Anslutningstyp Avtagbar