Läs mer
Memmert™ Skakanordning för vattenbad
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
WTB35
WTB50
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Kräver gavelskydd
- Spänning 230 V, 50/60 Hz
- Beställ stödkorgen separat
- Inkluderar stödram, skakfrekvens 35 - 160 slag per minut (horisontell fram/tillbaka rörelse)
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | WTB35 |
| Typ | Skakningsenhet |
| Hastighet | 35-160 rpm |