Läs mer
Buerkle™ Trevägsventiler
Produktkod. p-8002753
Material:
PVDF
Polypropen, polyeten
För användning med:
11 till 13 mm dia. Slang
5 till 7 mm dia. Slang
7 till 9 mm dia. Slang
9 till 11 mm dia. Slang
Total bredd (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10454671
Brand: Buerkle™ 86080060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trevägsventiler används för överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning.
För överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning
PVDF trevägsventiler :
  • utmärkt kemisk resistens, transparent, lämplig för mat
  • Drifttemperatur: +0 upp till +40° Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplatta för enkel installation
PP/PE trevägsventiler :
  • för industriellt bruk, röd/vit
  • Drifttemperatur: +5 upp till +40° C
  • Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplatta för enkel installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med 5 till 7 mm dia. Slang
Inkluderar Monteringsplatta
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Material PVDF
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Total bredd (metrisk) 4 mm
Typ 3-vägsventil