Läs mer
Epredia™ Cryochrome™ Inbäddning av harts
Produktkod. 12580017 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Cryochrome Samplingsfärger
Kryokromblå
Kryokromgrönt
Kryokromgul
Kryokromrosa
Förpackningsstorlek:
120ml
Paket med 4
Varje
Produktkod. 12580017
Brand: Epredia™ 9990429
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stödvävnad för frusen snittning med Epredia™ Cryochrome™ Inbäddning av harts.
  • Color codes frozen sections for easy identification and tracking
  • Four colors available: pink, blue, yellow, green
  • Formulated with physical characteristics identical to Cryomatrix™ embedding resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryokromrosa
Kvantitet 120mL